DL-Malic acid monosodium salt ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A19428.18
A19428.30
A19428.18EA
357
PLN
A19428.18
A19428.30
DL-Malic acid monosodium salt ≥98%
DL-Malic acid monosodium salt
Purity: 98%
CAS No.: 57467-17-1
Molecular Formula: C4H5NaO5
Formula Weight: 156.07
Melting Point: 210° dec.
MDL No.: MFCD00798569
Formuła:
C₄H₅NaO₅ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00798569 Numer CAS: 57467-17-1 |