N-Acetyl-DL-methionine ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Ac-DL-Met-OH
B21866.0B
B21866.18
B21866.30
B21866.0BEA
1470
PLN
B21866.0B
B21866.18
B21866.30
N-Acetyl-DL-methionine ≥99%
N-Acetyl-DL-methionine
Purity: 99%
CAS No.: 1115-47-5
Molecular Formula: C7H13NO3S
Formula Weight: 191.25
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 113-117°
Beilstein Reference: 1725554
Merck Reference: 14,96
MDL No.: MFCD00008681
Formuła:
C₇H₁₃NO₃S Temp. topnienia: 113…117 °C |
Numer MDL:
MFCD00008681 Numer CAS: 1115-47-5 Numer WE (dawny EINECS): 214-224-3 Klasyfikacja Merck : 14,96 |