Drukuj
∼50% toluene
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
L19207.22 L19207.36
L19207.22EA 866 PLN
L19207.22 L19207.36
∼50% toluene
Ethyl glyoxylate
CAS No.: 924-44-7 Molecular Formula: OHCCO2CH2CH3 Formula Weight: 102.09 Flash Point: 7°(44°F) Refractive Index: 1.4750 Boiling Point: 110° UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00044009
Formuła: C₄H₆O₃
MW: 102.09 g/mol
Temp. Wrzenia: 110 °C
Gęstość: 1.003
Temp. Zapłonu: 7 °C (44 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00044009
Numer CAS: 924-44-7
Numer WE (dawny EINECS): 213-105-3
Jednostka: 1993
ADR: 3 II