2',7'-Dichlorofluorescein
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2',7'-Dichloro-3',6'-dihydroxy-3H-spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthen]-3-one
A16212.06
A16212.14
A16212.06EA
482
PLN
A16212.06
A16212.14
2',7'-Dichlorofluorescein
2',7'-Dichlorofluorescein
CAS No.: 76-54-0
Molecular Formula: C20H10Cl2O5
Formula Weight: 401.20
Melting Point:
Formuła:
C₂₀H₁₀Cl₂O₅ MW: 401.20 g/mol Temp. topnienia: >300 °C (temp. rozkładu) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005047 Numer CAS: 76-54-0 Numer WE (dawny EINECS): 200-968-6 |