Drukuj
2',7'-Dichlorofluorescein, pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 2',7'-Dichloro-3',6'-dihydroxy-3H-spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthen]-3-one
191530050 191530250 191531000
ACRO191530050EA 437 PLN
ACRO191530050 ACRO191530250 ACRO191531000
2',7'-Dichlorofluorescein, pure
2',7'-Dichlorofluorescein
Formuła: C₂₀H₁₀Cl₂O₅
MW: 401.20 g/mol
Temp. topnienia: 280 °C (temp. rozkładu)
Gęstość: 0.79 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005047
Numer CAS: 76-54-0
Numer WE (dawny EINECS): 200-968-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Light orange to red-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤5 % (110°C)
UV Lambda max 501 to 503 nm (in 0.1 N NaOH)
Specific absorbance A (1%/1cm) ≥2000 (at lambda max.)