Drukuj
Cyclopropylacetic acid
Dostawca: CHEMPUR
05-0010.1 05-0010.5
CHMP05-0010.1EA 0 PLN
CHMP05-0010.1 CHMP05-0010.5
Cyclopropylacetic acid
Cyclopropylacetic acid
Formuła: C₅H₈O₂
MW: 100.12 g/mol
Numer MDL: MFCD00041544
Numer CAS: 5239-82-7
Jednostka: 3265
ADR: 8 II