Cyclopropylacetic acid ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L09416.03
L09416.06
L09416.03EA
634
PLN
L09416.03
L09416.06
Cyclopropylacetic acid ≥97%
Cyclopropylacetic acid
Purity: 97%
CAS No.: 5239-82-7
Molecular Formula: C5H8O2
Formula Weight: 100.12
Flash Point: 93°(199°F)
Refractive Index: 1.4350
Odour: Pungent
Boiling Point: 189-191°
Beilstein Reference: 2323311
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00041544
Formuła:
C₅H₈O₂ MW: 100.12 g/mol Temp. Wrzenia: 189…191 °C Gęstość: 1.076 Temp. Zapłonu: 93 °C (199 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00041544 Numer CAS: 5239-82-7 Jednostka: 3265 ADR: 8 II |