Octyltrimethylammonium bromide ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L08610.06
L08610.14
L08610.22
L08610.06EA
280
PLN
L08610.06
L08610.14
L08610.22
Octyltrimethylammonium bromide ≥97%
Octyltrimethylammonium bromide
Purity: 97%
CAS No.: 2083-68-3
Molecular Formula: CH3(CH2)7N(CH3)3Br
Formula Weight: 252.24
Melting Point: 220-222°
Beilstein Reference: 3628448
Formuła:
C₁₁H₂₆BrN Temp. topnienia: 220…222 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00051873 Numer CAS: 2083-68-3 |