Hexyltrimethylammonium bromide ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Hexyltrimethylammonium Bromide, (1-Hexyl)trimethylammonium bromide
L08594.06
L08594.14
L08594.06EA
316
PLN
L08594.06
L08594.14
Hexyltrimethylammonium bromide ≥98%
Hexyltrimethylammonium bromide
Purity: 98%
CAS No.: 2650-53-5
Molecular Formula: CH3(CH2)5N(CH3)3Br
Formula Weight: 224.18
Melting Point: 177-180°
Beilstein Reference: 3913229
Formuła:
C₉H₂₂BrN MW: 224.18 g/mol Temp. topnienia: 177…180 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00051872 Numer CAS: 2650-53-5 |