Decyltrimethylammonium bromide ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L12144.09
L12144.18
L12144.09EA
362
PLN
L12144.09
L12144.18
Decyltrimethylammonium bromide ≥98%
Decyltrimethylammonium bromide
Purity: 98%
CAS No.: 2082-84-0
Molecular Formula: CH3(CH2)9N(CH3)3Br
Formula Weight: 280.30
Melting Point: 243-245°
Beilstein Reference: 3915222
Formuła:
C₁₃H₃₀BrN Temp. topnienia: 243…245 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00041973 Numer CAS: 2082-84-0 Numer WE (dawny EINECS): 218-219-7 |