Drukuj
Decyltrimethylammonium bromide 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
406230250 406231000
ACRO406230250EA 414 PLN
ACRO406230250 ACRO406231000
Decyltrimethylammonium bromide 99%
Decyltrimethylammonium bromide
Formuła: C₁₃H₃₀BrN
Temp. topnienia: 243 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00041973
Numer CAS: 2082-84-0
Numer WE (dawny EINECS): 218-219-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to beige Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.5 %
HPLC ≥96.0 %