Drukuj
2-Phenylethanethiol 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Phenethyl mercaptan
378490100 378490500
ACRO378490100EA 388 PLN
ACRO378490100 ACRO378490500
2-Phenylethanethiol 99%
2-Phenylethanethiol
Formuła: C₈H₁₀S
Temp. Wrzenia: 97…100 °C (12 mmHg)
Gęstość: 1,03 g/cm³
Temp. Zapłonu: 90 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004891
Numer CAS: 4410-99-5
Numer WE (dawny EINECS): 224-563-9
Jednostka: 3334
ADR: 9,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5590 to 1.5610 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %