2-Propylresorcinol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H27024.06
H27024.03
H27024.06EA
1970
PLN
H27024.06
H27024.03
2-Propylresorcinol ≥98%
2-Propylresorcinol
Purity: 98%
CAS No.: 13331-19-6
Molecular Formula: C9H12O2
Formula Weight: 152.19
Flash Point: 135°(275°F)
Odour: Phenol-like
Boiling Point: 280°
MDL No.: MFCD00100568
Formuła:
C₉H₁₂O₂ Temp. Wrzenia: 280 °C Temp. topnienia: 101…105 °C Temp. Zapłonu: 135 °C (275 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00100568 Numer CAS: 13331-19-6 |