Drukuj
Di-tert-butyl malonate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
406620100 406620500
ACRO406620100EA 288 PLN
ACRO406620100 ACRO406620500
Di-tert-butyl malonate 98%
Di-tert-butyl malonate
Formuła: C₁₁H₂₀O₄
Temp. Wrzenia: 110…111 °C (22 mmHg)
Temp. topnienia: –7 °C
Gęstość: 0,966 g/cm³
Temp. Zapłonu: 88 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00008810
Numer CAS: 541-16-2
Numer WE (dawny EINECS): 208-769-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4175 to 1.4195 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %