Drukuj
tert-Butyl methyl malonate 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
339390050 339390250
ACRO339390050EA 209 PLN
ACRO339390050 ACRO339390250
tert-Butyl methyl malonate 95%
tert-Butyl methyl malonate
Formuła: C₈H₁₄O₄
Temp. Wrzenia: 80 °C (11 mmHg)
Temp. topnienia: –10 °C
Gęstość: 1,03 g/cm³
Temp. Zapłonu: 79 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00042856
Numer CAS: 42726-73-8
Numer WE (dawny EINECS): 255-919-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid (May discolor to yellow on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4140 to 1.4170 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %