tert-Butyl ethyl malonate 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
|
A11927.14
A11927.22
A11927.14EA
1120
PLN
A11927.14
A11927.22
tert-Butyl ethyl malonate 95%
tert-Butyl ethyl malonate
Purity: 95%
CAS No.: 32864-38-3
Molecular Formula: C9H16O4
Formula Weight: 188.22
Flash Point: 87°(188°F)
Refractive Index: 1.4160
Boiling Point: 98-100°/22mm
Beilstein Reference: 1776681
MDL No.: MFCD00009193
Formuła:
C₉H₁₆O₄ Temp. Wrzenia: 98…100 °C (22 mmHg) Gęstość: 0,994 Temp. Zapłonu: 87 °C (188 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009193 Numer CAS: 32864-38-3 Numer WE (dawny EINECS): 251-269-8 |