2-Hydroxycyclohexanone dimer ≥90%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H27199.14
H27199.06
H27199.14EA
1440
PLN
H27199.14
H27199.06
2-Hydroxycyclohexanone dimer ≥90%
2-Hydroxycyclohexanone dimer
Purity: 90+%
CAS No.: 30282-14-5
Molecular Formula: C12H20O4
Formula Weight: 228.28
Flash Point: 79°(174°F)
Melting Point: 100-107°
Boiling Point: 83-86°/13mm
UN No.: 1325
MDL No.: MFCD00151157
Formuła:
C₆H₁₀O₂ MW: 228.28 g/mol Temp. Wrzenia: 83…86 °C (13 mmHg) Temp. topnienia: 100…107 °C Temp. Zapłonu: 79 °C (174 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00151157 Numer CAS: 30282-14-5 Jednostka: 1325 |