2,4,6-Tribromoresorcinol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A19436.03
A19436.06
A19436.03EA
124
PLN
A19436.03
A19436.06
2,4,6-Tribromoresorcinol ≥98%
2,4,6-Tribromoresorcinol
Purity: 98%
CAS No.: 2437-49-2
Molecular Formula: C6H3Br3O2
Formula Weight: 346.82
Melting Point: 114-116°
MDL No.: MFCD00009717
Formuła:
C₆H₃Br₃O₂ Temp. topnienia: 114…116 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009717 Numer CAS: 2437-49-2 Numer WE (dawny EINECS): 219-442-2 |