4-(2-Pyridylazo)resorcinol monosodim salt monohydrate
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A18103.03
A18103.06
A18103.14
A18103.03EA
205
PLN
A18103.03
A18103.06
A18103.14
4-(2-Pyridylazo)resorcinol monosodim salt monohydrate
4-(2-Pyridylazo)resorcinol monosodim salt monohydrate
CAS No.: 16593-81-0
Molecular Formula: C11H8N3NaO2.H2O
Formula Weight: 255.21 (237.19anhy)
Melting Point:
Formuła:
C₁₁H₈N₃NaO₂·1H₂O Temp. topnienia: >300 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00150712 Numer CAS: 16593-81-0 Numer WE (dawny EINECS): 236-339-8 |