Drukuj
4-(2-Pyridylazo)resorcinol monosodim salt monohydrate 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
176320050 176320250 176321000
ACRO176320050EA 626 PLN
ACRO176320050 ACRO176320250 ACRO176321000
4-(2-Pyridylazo)resorcinol monosodim salt monohydrate 99+%
4-(2-Pyridylazo)resorcinol monosodim salt monohydrate
Formuła: C₁₁H₈N₃NaO₂·1H₂O
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00150712
Numer CAS: 16593-81-0
Numer WE (dawny EINECS): 236-339-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Orange-brown to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤10 % (K.F.)
Solubility (0.1 % in water) Clear
Specific extinction E (1%/1cm) ≥1100 (413 nm, water)
Titration with HClO4 ≥99 % (on dry substance)
Suitability (for Pb determination) Passes test