3-Aminopyrazine-2-carboxylic acid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
3-Amino-2-pyrazinecarboxylic acid
B23707.06
B23707.14
B23707.06EA
264
PLN
B23707.06
B23707.14
3-Aminopyrazine-2-carboxylic acid ≥98%
3-Aminopyrazine-2-carboxylic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 5424-01-1
Molecular Formula: C5H5N3O2
Formula Weight: 139.11
Melting Point: 204-206° dec.
Beilstein Reference: 124835
Formuła:
C₅H₅N₃O₂ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006141 Numer CAS: 5424-01-1 Numer WE (dawny EINECS): 226-558-7 |