Drukuj
3-Aminopyrazine-2-carboxylic acid 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3-Amino-2-pyrazinecarboxylic acid
104500050 104500250
ACRO104500050EA 208 PLN
ACRO104500050 ACRO104500250
3-Aminopyrazine-2-carboxylic acid 99+%
3-Aminopyrazine-2-carboxylic acid
Formuła: C₅H₅N₃O₂
Temp. topnienia: 201…205 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006141
Numer CAS: 5424-01-1
Numer WE (dawny EINECS): 226-558-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow-green to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥99.0 %
Average molecular weight 16000 (Mn)
Acetyl content ≤4 %
Hydroxyl content 1.5 % (typical)
Butyryl content 50 to 54 %