2-Amino-5-bromopyrazine 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
5-bromopyrazin-2-amine
H27465.03
H27465.06
H27465.03EA
1120
PLN
H27465.03
H27465.06
2-Amino-5-bromopyrazine 97%
2-Amino-5-bromopyrazine
Purity: 97%
CAS No.: 59489-71-3
Molecular Formula: C4H4BrN3
Formula Weight: 174.00
Melting Point: 113-117°
MDL No.: MFCD00235015
Formuła:
C₄H₄BrN₃ Temp. topnienia: 113…117 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00235015 Numer CAS: 59489-71-3 |