Drukuj
(S)-(+)-3-Hydroxytetrahydrofuran 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
304430050 304430250
ACRO304430050EA 287 PLN
ACRO304430050 ACRO304430250
(S)-(+)-3-Hydroxytetrahydrofuran 99%
(S)-(+)-3-Hydroxytetrahydrofuran
Formuła: C₄H₈O₂
Temp. Wrzenia: 80 °C (15 mmHg)
Gęstość: 1,298 g/cm³
Temp. Zapłonu: 79 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064327
Numer CAS: 86087-23-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4490 to 1.4510 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation +15° to +20° (20°C, 589 nm) (c=2, MeOH)