Methyltributylammonium chloride ≥75% Aliquat 175
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Tributylmethylammonium chloride, N,N-Dibutyl-N-methylbutan-1-aminium chloride
L18019.36
L18019.22
L18019.36EA
526
PLN
L18019.36
L18019.22
Methyltributylammonium chloride ≥75% Aliquat 175
Methyltributylammonium chloride
CAS No.: 56375-79-2
Molecular Formula: [CH3(CH2)3]3NCH3Cl
Formula Weight: 235.84
Melting Point: -33°
Boiling Point: 84-85°/101mm
Beilstein Reference: 6300212
Formuła:
C₁₃H₃₀ClN Temp. Wrzenia: 84…85 °C (101 mmHg) Temp. topnienia: –33 °C Gęstość: 0,964 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011847 Numer CAS: 56375-79-2 Numer WE (dawny EINECS): 260-135-8 |