Drukuj
Sodium bis(2-methoxyethoxy)aluminium hydride 70% ∼3.5 M in toluene 70% (w/w)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Sodium dihydrobis(2-methoxyethoxy)aluminate, SBAH, Sodium bis(2-methoxyethoxy)aluminum dihydride
187900500 187902500 187900010
ACRO187900500EA 236 PLN
ACRO187900500 ACRO187902500 ACRO187900010
Sodium bis(2-methoxyethoxy)aluminium hydride 70% ∼3.5 M in toluene 70% (w/w)
Sodium bis(2-methoxyethoxy)aluminium hydride
Formuła: C₆H₁₆AlNaO₄
Gęstość: 1,036 g/cm³
Temp. Zapłonu: 4 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011631
Numer CAS: 22722-98-1
Numer WE (dawny EINECS): 245-178-2
Jednostka: 3399
ADR: 4.3,I
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear to slightly hazy colorless to amber Viscous liquid
Assay 68.0 to 72.0 %
Comments Liquid
D-Enrichment ≥99.4 %