Drukuj
Sodium bis(2-methoxyethoxy)aluminium hydride solution ≥60% (w/w) in toluene, Red-Al®, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Sodium dihydrobis(2-methoxyethoxy)aluminate, SBAH, Sodium bis(2-methoxyethoxy)aluminum dihydride
M-Clarity™ quality level = MQ200
196193-250G 196193-50G 196193-500G
SIAL196193-250GEA 575 PLN
SIAL196193-250G SIAL196193-50G SIAL196193-500G
Sodium bis(2-methoxyethoxy)aluminium hydride solution ≥60% (w/w) in toluene, Red-Al®, Sigma-Aldrich®
Sodium bis(2-methoxyethoxy)aluminium hydride
Formuła: C₆H₁₆AlNaO₄
Gęstość: 1,036 g/mL (25 °C)
Numer MDL: MFCD00011631
Numer CAS: 22722-98-1
Numer WE (dawny EINECS): 245-178-2
Jednostka: 3399
ADR: 4.3,I