Drukuj
1,3-Diethyl-2-thiobarbituric acid 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
171740500 171740050 171742500
ACRO171740500EA 749 PLN
ACRO171740500 ACRO171740050 ACRO171742500
1,3-Diethyl-2-thiobarbituric acid 99%
1,3-Diethyl-2-thiobarbituric acid
Formuła: C₈H₁₂N₂O₂S
Temp. topnienia: 106…109 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006676
Numer CAS: 5217-47-0
Numer WE (dawny EINECS): 226-010-7
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 105 to 109 °C
GC ≥98.5 %
Titration with NaOH ≥98.5 %