Drukuj
N,O-Dimethylhydroxylamine hydrochloride for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.40074.0010 8.40074.0050
8.40074.0010EA 286 PLN
8.40074.0010 8.40074.0050
N,O-Dimethylhydroxylamine hydrochloride for synthesis, Sigma-Aldrich®
N,O-Dimethylhydroxylamine hydrochloride
Formuła: C₂H₈ClNO
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012485
Numer CAS: 6638-79-5
Numer WE (dawny EINECS): 229-642-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 112 - 116 °C
Molar Mass 97.54 g/mol