Drukuj
N,O-Dimethylhydroxylamine hydrochloride 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
116340050 116340250 116341000
ACRO116340050EA 201 PLN
ACRO116340050 ACRO116340250 ACRO116341000
N,O-Dimethylhydroxylamine hydrochloride 98%
N,O-Dimethylhydroxylamine hydrochloride
Formuła: C₂H₈ClNO
Temp. topnienia: 112…116 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012485
Numer CAS: 6638-79-5
Numer WE (dawny EINECS): 229-642-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 112 to 116 °C
Water ≤0.5 %
Solubility (10 % in water) Clear
Titration with HClO4 ≥97.5 % (on anhydrous substance)
Sulfate (SO4) ≤0.003 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm