Diethyl mesoxalate (diethyl ketomalonate) 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Purity: 95%
CAS No.: 609-09-6
Molecular Formula: C7H10O5
Formula Weight: 174.15
Flash Point:
Formuła:
C₇H₁₀O₅ Temp. Wrzenia: 208…210 °C Temp. topnienia: ∼–70 °C Gęstość: 1,142 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009121 Numer CAS: 609-09-6 Numer WE (dawny EINECS): 210-176-2 Klasyfikacja Merck : 14,5913 |