Drukuj
Diethyl mesoxalate (diethyl ketomalonate) 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
114430050 114430250
ACRO114430050EA 263 PLN
ACRO114430050 ACRO114430250
Diethyl mesoxalate (diethyl ketomalonate) 95%
Diethyl mesoxalate (diethyl ketomalonate)
Formuła: C₇H₁₀O₅
Temp. Wrzenia: 208…210 °C (760 mmHg)
Gęstość: 1,142 g/cm³
Temp. Zapłonu: >112 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009121
Numer CAS: 609-09-6
Numer WE (dawny EINECS): 210-176-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4150 to 1.4190 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %