2-Ethyl-6-methylphenol ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B25213.03
B25213.06
B25213.14
B25213.03EA
275
PLN
B25213.03
B25213.06
B25213.14
2-Ethyl-6-methylphenol ≥97%
2-Ethyl-6-methylphenol
Purity: 97%
CAS No.: 1687-64-5
Molecular Formula: C9H12O
Formula Weight: 136.19
Refractive Index: 1.5310
Formuła:
C₉H₁₂O Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00962292 Numer CAS: 1687-64-5 |