2,2-Diphenylpropylamine hydrochloride ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L15615.03
L15615.06
L15615.03EA
287
PLN
L15615.03
L15615.06
2,2-Diphenylpropylamine hydrochloride ≥98%
2,2-Diphenylpropylamine hydrochloride
Purity: 98+%
CAS No.: 40691-66-5
Molecular Formula: C15H17N.HCl
Formula Weight: 247.77
Melting Point: 250-256°
Beilstein Reference: 3709987
Formuła:
C₁₅H₁₈ClN Temp. topnienia: 250…256 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008133 Numer CAS: 40691-66-5 Numer WE (dawny EINECS): 255-039-8 |