N-Methylhydroxylammonium chloride 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L02202.06
L02202.14
L02202.06EA
384
PLN
L02202.06
L02202.14
N-Methylhydroxylammonium chloride 98%
N-Methylhydroxylammonium chloride
Purity: 98%
CAS No.: 4229-44-1
Molecular Formula: CH3NHOH.HCl
Formula Weight: 83.52
Melting Point: 80-86°
Beilstein Reference: 3541409
Formuła:
CH₆ClNO Temp. topnienia: 80…86 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00012597 Numer CAS: 4229-44-1 Numer WE (dawny EINECS): 224-181-2 |