Diethyl difluoromalonate ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L16042.03
L16042.06
L16042.03EA
592
PLN
L16042.03
L16042.06
Diethyl difluoromalonate ≥97%
Diethyl difluoromalonate
Purity: 97%
CAS No.: 680-65-9
Molecular Formula: C7H10F2O4
Formula Weight: 196.15
Refractive Index: 1.3800
Boiling Point: 94-95°/23mm
MDL No.: MFCD00221617
Formuła:
C₇H₁₀F₂O₄ Temp. Wrzenia: 94…95 °C (23 mmHg) Gęstość: 1,179 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00221617 Numer CAS: 680-65-9 |