Aluminium stearate, tech.
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Aluminum stearate, Aluminum tristearate
39125.A1
39125.A7
39125.A1EA
615
PLN
39125.A1
39125.A7
Aluminium stearate, tech.
Aluminium stearate
CAS No.: 637-12-7
Molecular Formula: Al[CH3(CH2)16CO2]3
Formula Weight: 877.42
Physical Form: Powder
Melting Point: 105-115°
Merck Reference: 14,364
MDL No.: MFCD00036389
Formuła:
C₅₄H₁₀₅AlO₆ MW: 877.389 g/mol Temp. topnienia: 105…115 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00036389 Numer CAS: 637-12-7 Numer WE (dawny EINECS): 211-279-5 Klasyfikacja Merck : 14,364 |