3-(Methylthio)propionic acid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
3-(Methylthio)propionic Acid
L12861.09
L12861.18
L12861.09EA
290
PLN
L12861.09
L12861.18
3-(Methylthio)propionic acid ≥98%
3-(Methylthio)propionic acid
Purity: 98%
CAS No.: 646-01-5
Molecular Formula: C4H8O2S
Formula Weight: 120.17
Flash Point: 104°(219°F)
Refractive Index: 1.4885
Odour: Unpleasant
Melting Point: ca 16°
Boiling Point: 244-247°
Beilstein Reference: 1743054
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00059635
Formuła:
C₄H₈O₂S MW: 120.17 g/mol Temp. Wrzenia: 244…247 °C Temp. topnienia: ∼ 16 °C Gęstość: 1.16 Temp. Zapłonu: 104 °C (219 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00059635 Numer CAS: 646-01-5 Numer WE (dawny EINECS): 211-460-9 Jednostka: 3265 ADR: 8 III |