Methyl-3-(methylthio)propionate ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
|
Synonim:
Methyl3-(methylthio)propionate
A10649.14
A10649.22
A10649.36
A10649.14EA
240
PLN
A10649.14
A10649.22
A10649.36
Methyl-3-(methylthio)propionate ≥98%
Methyl-3-(methylthio)propionate
Purity: 98%
CAS No.: 13532-18-8
Molecular Formula: C5H10O2S
Formula Weight: 134.20
Flash Point: 72°(161°F)
Refractive Index: 1.4650
Boiling Point: 72-73°/11mm
Beilstein Reference: 1745077
MDL No.: MFCD00008565
Formuła:
C₅H₁₀O₂S Temp. Wrzenia: 72…73 °C (11 mmHg) Gęstość: 1,074 Temp. Zapłonu: 72 °C (161 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008565 Numer CAS: 13532-18-8 Numer WE (dawny EINECS): 236-883-6 |