Drukuj
Dichromian(VI) potasu 0.25 mol/l (1.5 N) aqueous solution Volumetric
Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo
817410408.0250 817410408.0500 817410408.1000
CHMP817410408.0250EA 88.6 PLN
CHMP817410408.0250 CHMP817410408.0500 CHMP817410408.1000
Dichromian(VI) potasu 0.25 mol/l (1.5 N) aqueous solution Volumetric
Dichromian(VI) potasu
Formuła: K₂Cr₂O₇
MW: 294.18 g/mol
Temp. Wrzenia: 500
Temp. topnienia: 398
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011367
Numer CAS: 7778-50-9
Numer WE (dawny EINECS): 231-906-6
Jednostka: 3287
ADR: 6.1 III
Klasyfikacja Merck : 12,07790