Drukuj

Dichromian(VI) potasu 0.025 mol/l (0.15 N) roztwór wodny roztwór volumetryczny

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

817410406.0250 817410406.0500 817410406.1000
CHMP817410406.0250EA 95.8 PLN
CHMP817410406.0250 CHMP817410406.0500 CHMP817410406.1000
Dichromian(VI) potasu 0.025 mol/l (0.15 N) roztwór wodny roztwór volumetryczny
Dichromian(VI) potasu
Formuła: K₂Cr₂O₇
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011367
Numer CAS: 7778-50-9
Numer WE (dawny EINECS): 231-906-6
Jednostka: 3287
ADR: 6.1,III

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR