Drukuj

Dichromian(VI) potasu 0.0125 mol/l (0.075 N) aqueous solution Volumetric

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

817410407.0250 817410407.0500 817410407.1000
CHMP817410407.0250EA 107 PLN
CHMP817410407.0250 CHMP817410407.0500 CHMP817410407.1000
Dichromian(VI) potasu 0.0125 mol/l (0.075 N) aqueous solution Volumetric
Dichromian(VI) potasu
Formuła: K₂Cr₂O₇
MW: 294.18 g/mol
Temp. Wrzenia: 500
Temp. topnienia: 398
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011367
Numer CAS: 7778-50-9
Numer WE (dawny EINECS): 231-906-6
Jednostka: 3287
ADR: 6.1 III
Klasyfikacja Merck : 12,07790

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR