Diethylbenzene (mixture of isomers)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A19548.AE
A19548.AP
A19548.0F
A19548.AEEA
184
PLN
A19548.AE
A19548.AP
A19548.0F
Diethylbenzene (mixture of isomers)
Diethylbenzene (mixture of isomers)
CAS No.: 25340-17-4
Molecular Formula: C10H14
Formula Weight: 134.22
Flash Point: 55°(131°F)
Refractive Index: 1.495
Boiling Point: 182-184°
UN No.: 2049
MDL No.: MFCD00792900
Formuła:
C₁₀H₁₄ Temp. Wrzenia: 182…184 °C Gęstość: 0,87 Temp. Zapłonu: 55 °C (131 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00792900 Numer CAS: 25340-17-4 Numer WE (dawny EINECS): 246-874-9 Jednostka: 2049 ADR: 3,III |