Drukuj
(4-Nitrophenyl)-α-D-glucopyranoside 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
337150050 337150010 337150250
ACRO337150050EA 1470 PLN
ACRO337150050 ACRO337150010 ACRO337150250
(4-Nitrophenyl)-α-D-glucopyranoside 99%
(4-Nitrophenyl)-α-D-glucopyranoside
Formuła: C₁₂H₁₅NO₈
Temp. topnienia: 204…218 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00064088
Numer CAS: 3767-28-0
Numer WE (dawny EINECS): 223-189-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 % (K.F.)
Solubility (2% in methanol) Clear to slightly hazy colorless to green-yellow solution
HPLC ≥98.5 %
Specific optical rotation +210° to +220° (20°C, 589 nm) (c=1, water)
Impurity ≤0.1 % (p-Nitrophenol)