Drukuj
Carminic acid 70-90%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
346630010 346630050
ACRO346630010EA 518 PLN
ACRO346630010 ACRO346630050
Carminic acid 70-90%
Carminic acid
Formuła: C₂₂H₂₀O₁₃
Temp. topnienia: 136 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00167028
Numer CAS: 1260-17-9
Numer WE (dawny EINECS): 215-023-3
Jednostka: 3147
ADR: 8 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Red Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥70 %