3-(4-Hydroxyphenyl)propiononitrile ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
3-(4-Hydroxyphenyl)propionitrile
L07934.03
L07934.06
L07934.03EA
348
PLN
L07934.03
L07934.06
3-(4-Hydroxyphenyl)propiononitrile ≥98%
3-(4-Hydroxyphenyl)propiononitrile
Purity: 98%
CAS No.: 17362-17-3
Molecular Formula: C9H9NO
Formula Weight: 147.18
Melting Point: 54-58°
Boiling Point: 166°/8mm
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00016492
Formuła:
C₉H₉NO Temp. Wrzenia: 166 °C (8 mmHg) Temp. topnienia: 54…58 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00016492 Numer CAS: 17362-17-3 Numer WE (dawny EINECS): 241-393-0 Jednostka: 3439 ADR: 6.1,III |