Phenylglyoxylic acid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2-Oxo-2-phenylacetic acid, Benzoylformic acid
L00648.06
L00648.14
L00648.06EA
249
PLN
L00648.06
L00648.14
Phenylglyoxylic acid ≥98%
Phenylglyoxylic acid
Purity: 98%
CAS No.: 611-73-4
Molecular Formula: C8H6O3
Formula Weight: 150.13
Melting Point: 62-67°
Boiling Point: 147-151°/12mm
MDL No.: MFCD00002575
Formuła:
C₈H₆O₃ MW: 150.13 g/mol Temp. Wrzenia: 147…151 °C (12 mmHg) Temp. topnienia: 62…67 °C Gęstość: 1.38 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002575 Numer CAS: 611-73-4 Numer WE (dawny EINECS): 210-278-7 |