Drukuj
Phenylglyoxylic acid 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
105760050 105760250 105761000
ACRO105760050EA 171 PLN
ACRO105760050 ACRO105760250 ACRO105761000
Phenylglyoxylic acid 97%
Phenylglyoxylic acid
Formuła: C₈H₆O₃
Temp. topnienia: 60…69 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002575
Numer CAS: 611-73-4
Numer WE (dawny EINECS): 210-278-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 60 to 69 °C
Titration with NaOH ≥96.0 %
GC ≥98.0 %