2-(2-Bromoacetyl)thiophene ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
H51060.03
H51060.06
H51060.03EA
2140
PLN
H51060.03
H51060.06
2-(2-Bromoacetyl)thiophene ≥97%
2-(2-Bromoacetyl)thiophene
Purity: 97%
CAS No.: 10531-41-6
Molecular Formula: C6H5BrOS
Formula Weight: 205.07
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Odour: Pungent
Boiling Point: 127-130°/7mm
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD02677721
Formuła:
C₆H₅BrOS Temp. Wrzenia: 127…130 °C (7 mmHg) Temp. topnienia: 29…33 °C Gęstość: 1,62 |
Numer MDL:
MFCD02677721 Numer CAS: 10531-41-6 Jednostka: 3261 ADR: 8,II |