Drukuj
Wodorotlenek sodu-D 40% (w/w) in D₂O for NMR spectroscopy (D₂O 99+ atom%D)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
175470500 175470100
ACRO175470500EA 767 PLN
ACRO175470500 ACRO175470100
Wodorotlenek sodu-D 40% (w/w) in D₂O for NMR spectroscopy (D₂O 99+ atom%D)
Wodorotlenek sodu-D
Formuła: NaOD
Gęstość: 1,46 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00037669
Numer CAS: 14014-06-3
Numer WE (dawny EINECS): 237-825-2
Jednostka: 1824
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Solution
D-Enrichment ≥99.0 %
Concentration 40 to 42 % w/w
HPLC ≥95.0 %